Tisk…
2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452211-1G OR452211-500MG
APOSOR452211-1GEA 11180 CZK
APOSOR452211-1G APOSOR452211-500MG
2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00193094
CAS číslo: 41995-19-1