Tisk…
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45221-1G OR45221-250MG
APOSOR45221-1GEA 23150 CZK
APOSOR45221-1G APOSOR45221-250MG
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257015
CAS číslo: 1256807-33-6