Tisk…
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452208-1G OR452208-500MG
APOSOR452208-1GEA 17360 CZK
APOSOR452208-1G APOSOR452208-500MG
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone
Vzorec: C₁₃H₁₂ClNO
MW: 233,693 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11849768
CAS číslo: 65619-29-6