1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452205-1G
OR452205-250MG
OR452205-500MG
APOSOR452205-1GEA
22950
CZK
APOSOR452205-1G
APOSOR452205-250MG
APOSOR452205-500MG
1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine
Vzorec:
C₁₈H₂₄N₂O₂ MW: 300,395 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11849780 CAS číslo: 186347-28-4 |