Tisk…
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452202-1G OR452202-250MG OR452202-500MG
APOSOR452202-1GEA 24800 CZK
APOSOR452202-1G APOSOR452202-250MG APOSOR452202-500MG
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,294 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08726033
CAS číslo: 400652-49-5