N-Boc-[1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452201-1G
OR452201-250MG
OR452201-500MG
APOSOR452201-1GEA
24800
CZK
APOSOR452201-1G
APOSOR452201-250MG
APOSOR452201-500MG
N-Boc-[1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[1-(aminomethyl)propyl]amine
Vzorec:
C₉H₂₀N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16660180 CAS číslo: 732219-83-9 |