Tisk…
N-Boc-[(1R)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452199-1G OR452199-250MG OR452199-500MG
APOSOR452199-1GEA 24800 CZK
APOSOR452199-1G APOSOR452199-250MG APOSOR452199-500MG
N-Boc-[(1R)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[(1R)-1-(aminomethyl)propyl]amine
Vzorec: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188,267 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22397597
CAS číslo: 956125-05-6