Tisk…
(S)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR452198-1G OR452198-250MG OR452198-500MG
APOSOR452198-1GEA 18620 CZK
APOSOR452198-1G APOSOR452198-250MG APOSOR452198-500MG
(S)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
(S)-N-Boc-2-aminobutylamine
Vzorec: C₉H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22397601
CAS číslo: 1336411-15-4