Tisk…
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR452197-1G OR452197-250MG OR452197-500MG
APOSOR452197-1GEA 18620 CZK
APOSOR452197-1G APOSOR452197-250MG APOSOR452197-500MG
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine
Vzorec: C₉H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22397599
CAS číslo: 1194975-22-8