N-Boc-2-amino-butylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452196-1G
OR452196-250MG
OR452196-500MG
APOSOR452196-1GEA
18620
CZK
APOSOR452196-1G
APOSOR452196-250MG
APOSOR452196-500MG
N-Boc-2-amino-butylamine 97%
N-Boc-2-amino-butylamine
Vzorec:
C₉H₂₀N₂O₂ MW: 188.267 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16660179 CAS číslo: 1179533-09-5 |