Tisk…
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452195-1G OR452195-250MG OR452195-500MG
APOSOR452195-1GEA 29760 CZK
APOSOR452195-1G APOSOR452195-250MG APOSOR452195-500MG
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,294 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14584430
CAS číslo: 1117693-61-4