Tisk…
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452194-1G OR452194-250MG OR452194-500MG
APOSOR452194-1GEA 29760 CZK
APOSOR452194-1G APOSOR452194-250MG APOSOR452194-500MG
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine 97%
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,294 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18677264
CAS číslo: 400652-56-4