(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR452193-1G
OR452193-250MG
OR452193-500MG
APOSOR452193-1GEA
29760
CZK
APOSOR452193-1G
APOSOR452193-250MG
APOSOR452193-500MG
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate
Vzorec:
C₁₀H₂₂N₂O₂ MW: 202,294 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18694786 CAS číslo: 400652-55-3 |