Tisk…
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452191-1G OR452191-250MG OR452191-500MG
APOSOR452191-1GEA 29760 CZK
APOSOR452191-1G APOSOR452191-250MG APOSOR452191-500MG
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine 97%
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine
Vzorec: C₇H₁₈N₂
MW: 130,231 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11155327
CAS číslo: 773045-76-4