Tisk…
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45219-1G OR45219-250MG
APOSOR45219-1GEA 16340 CZK
APOSOR45219-1G APOSOR45219-250MG
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene
Vzorec: C₉H₉BrOS
MW: 245,136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32219472
CAS číslo: 2302672-24-6