Tisk…
b-Amino-2-bromobenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452183-1G OR452183-250MG OR452183-500MG
APOSOR452183-1GEA 22320 CZK
APOSOR452183-1G APOSOR452183-250MG APOSOR452183-500MG
b-Amino-2-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-2-bromobenzenepropanol
Vzorec: C₉H₁₂BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040142
CAS číslo: 1260786-87-5