Tisk…
b-Amino-2-methoxybenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452180-1G OR452180-250MG OR452180-500MG
APOSOR452180-1GEA 22320 CZK
APOSOR452180-1G APOSOR452180-250MG APOSOR452180-500MG
b-Amino-2-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-2-methoxybenzenepropanol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,232 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10034615
CAS číslo: 1018665-73-0