Tisk…
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45218-1G OR45218-250MG
APOSOR45218-1GEA 18620 CZK
APOSOR45218-1G APOSOR45218-250MG
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Vzorec: C₉H₁₀OS
MW: 166,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22068104
CAS číslo: 1021432-58-5