Tisk…
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452179-1G OR452179-250MG OR452179-500MG
APOSOR452179-1GEA 24800 CZK
APOSOR452179-1G APOSOR452179-250MG APOSOR452179-500MG
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,232 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214662
CAS číslo: 938462-27-2