Tisk…
(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452178-1G OR452178-250MG OR452178-500MG
APOSOR452178-1GEA 24800 CZK
APOSOR452178-1G APOSOR452178-250MG APOSOR452178-500MG
(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214654
CAS číslo: 792179-42-1