Tisk…
(S)-b-Amino-3,4-dichlorobenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452177-1G OR452177-250MG OR452177-500MG
APOSOR452177-1GEA 24800 CZK
APOSOR452177-1G APOSOR452177-250MG APOSOR452177-500MG
(S)-b-Amino-3,4-dichlorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3,4-dichlorobenzenepropanol
Vzorec: C₉H₁₁Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214639
CAS číslo: 325687-06-7