Tisk…
b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452176-1G OR452176-250MG OR452176-500MG
APOSOR452176-1GEA 22320 CZK
APOSOR452176-1G APOSOR452176-250MG APOSOR452176-500MG
b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-bromobenzenepropanol
Vzorec: C₉H₁₂BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10034636
CAS číslo: 254427-26-4