Tisk…
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452174-1G OR452174-250MG OR452174-500MG
APOSOR452174-1GEA 24800 CZK
APOSOR452174-1G APOSOR452174-250MG APOSOR452174-500MG
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol
Vzorec: C₉H₁₂ClNO
MW: 185,651 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214630
CAS číslo: 103616-91-7