Tisk…
b-Amino-4-methylbenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452173-1G OR452173-250MG
APOSOR452173-1GEA 22490 CZK
APOSOR452173-1G APOSOR452173-250MG
b-Amino-4-methylbenzenepropanol 97%
b-Amino-4-methylbenzenepropanol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10034613
CAS číslo: 35373-66-1