b-Amino-3-methoxybenzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452172-1G
OR452172-250MG
OR452172-500MG
APOSOR452172-1GEA
22320
CZK
APOSOR452172-1G
APOSOR452172-250MG
APOSOR452172-500MG
b-Amino-3-methoxybenzeneethanol 97%
b-Amino-3-methoxybenzeneethanol
Vzorec:
C₉H₁₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11213674 CAS číslo: 325153-00-2 |