Tisk…
b-Amino-3-bromobenzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR452171-1G
APOSOR452171-1GEA 2070 CZK
APOSOR452171-1G
b-Amino-3-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-3-bromobenzeneethanol
Vzorec: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827191
CAS číslo: 188586-75-6