Tisk…
b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452170-1G OR452170-250MG OR452170-500MG
APOSOR452170-1GEA 22320 CZK
APOSOR452170-1G APOSOR452170-250MG APOSOR452170-500MG
b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-bromobenzeneethanol
Vzorec: C₈H₁₀BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827196
CAS číslo: 1184472-20-5