Tisk…
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45217-1G OR45217-250MG OR45217-5G
APOSOR45217-1GEA 14880 CZK
APOSOR45217-1G APOSOR45217-250MG APOSOR45217-5G
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32219471
CAS číslo: 2231413-55-9