Tisk…
b-Amino-2-chlorobenzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethanol
OR452169-1G
APOSOR452169-1GEA 5390 CZK
APOSOR452169-1G
b-Amino-2-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-chlorobenzeneethanol
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750965
CAS číslo: 127428-62-0