Tisk…
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452168-1G OR452168-250MG
APOSOR452168-1GEA 4570 CZK
APOSOR452168-1G APOSOR452168-250MG
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827190
CAS číslo: 179811-63-3