Tisk…
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452167-1G OR452167-250MG
APOSOR452167-1GEA 6050 CZK
APOSOR452167-1G APOSOR452167-250MG
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09759235
CAS číslo: 179811-64-4