Tisk…
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-bromobenzyl(methyl)carbamate
OR452166-1G OR452166-5G
APOSOR452166-1GEA 4300 CZK
APOSOR452166-1G APOSOR452166-5G
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine
Vzorec: C₁₃H₁₈BrNO₂
MW: 300.192 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09701230
CAS číslo: 317358-61-5