Tisk…
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452165-1G OR452165-5G
APOSOR452165-1GEA 12930 CZK
APOSOR452165-1G APOSOR452165-5G
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine
Vzorec: C₁₃H₁₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09701231
CAS číslo: 954238-61-0