N-Boc-2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452161-1G
OR452161-500MG
APOSOR452161-1GEA
19910
CZK
APOSOR452161-1G
APOSOR452161-500MG
N-Boc-2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanamine 97%
N-Boc-2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanamine
Vzorec:
C₁₃H₁₈BrNO₃ MW: 316.191 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08544096 CAS číslo: 913181-90-5 |