Tisk…
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45216-1G OR45216-250MG OR45216-5G
APOSOR45216-1GEA 12200 CZK
APOSOR45216-1G APOSOR45216-250MG APOSOR45216-5G
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₈O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22067668
CAS číslo: 1252903-38-0