Tisk…
(S)-N-Cbz-2-amino-1-phenylethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(2-amino-1-phenyl-ethyl)-carbamic acid benzyl ester
OR452159-1G
APOSOR452159-1GEA 18420 CZK
APOSOR452159-1G
(S)-N-Cbz-2-amino-1-phenylethylamine 97%
(S)-N-Cbz-2-amino-1-phenylethylamine
Vzorec: C₁₆H₁₈N₂O₂
MW: 270,326 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260584
CAS číslo: 130406-36-9