Tisk…
(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452158-1G OR452158-500MG
APOSOR452158-1GEA 22320 CZK
APOSOR452158-1G APOSOR452158-500MG
(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11849114
CAS číslo: 137102-65-9