(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR452157-1G
OR452157-500MG
APOSOR452157-1GEA
22320
CZK
APOSOR452157-1G
APOSOR452157-500MG
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine
Vzorec:
C₁₃H₂₀N₂O₂ Bod tání: 85…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09885895 CAS číslo: 137102-30-8 |