Tisk…
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethanol
OR452154-1G OR452154-250MG
APOSOR452154-1GEA 3940 CZK
APOSOR452154-1G APOSOR452154-250MG
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09253716
CAS číslo: 191109-51-0