Tisk…
Cbz-DL-Prolinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452153-1G OR452153-5G
APOSOR452153-1GEA 5230 CZK
APOSOR452153-1G APOSOR452153-5G
Cbz-DL-Prolinol 97%
Cbz-DL-Prolinol
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953280
CAS číslo: 86954-05-4