N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452151-1G
OR452151-25G
OR452151-5G
APOSOR452151-1GEA
3940
CZK
APOSOR452151-1G
APOSOR452151-25G
APOSOR452151-5G
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol
Vzorec:
C₁₂H₁₇NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29050124 CAS číslo: 22373-14-4 |