N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452149-1G
OR452149-25G
OR452149-5G
APOSOR452149-1GEA
0
CZK
APOSOR452149-1G
APOSOR452149-25G
APOSOR452149-5G
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol
Vzorec:
C₉H₁₉NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04974275 CAS číslo: 150736-72-4 |