Tisk…
Cbz-L-Valinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452148-1G OR452148-5G
APOSOR452148-1GEA 3060 CZK
APOSOR452148-1G APOSOR452148-5G
Cbz-L-Valinol 97%
Cbz-L-Valinol
Vzorec: C₁₃H₁₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672539
CAS číslo: 6216-65-5