Tisk…
Cbz-(R)-2-phenylglycinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452147-1G OR452147-25G OR452147-5G
APOSOR452147-1GEA 3940 CZK
APOSOR452147-1G APOSOR452147-25G APOSOR452147-5G
Cbz-(R)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(R)-2-phenylglycinol
Vzorec: C₁₆H₁₇NO₃
MW: 271,311 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792494
CAS číslo: 120666-53-7