Tisk…
Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452146-1G OR452146-25G OR452146-5G
APOSOR452146-1GEA 3940 CZK
APOSOR452146-1G APOSOR452146-25G APOSOR452146-5G
Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(S)-2-phenylglycinol
Vzorec: C₁₆H₁₇NO₃
MW: 271,311 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792493
CAS číslo: 130406-31-4