Tisk…
Cbz-DL-Alaninol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452145-1G OR452145-25G OR452145-5G
APOSOR452145-1GEA 3870 CZK
APOSOR452145-1G APOSOR452145-25G APOSOR452145-5G
Cbz-DL-Alaninol 97%
Cbz-DL-Alaninol
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12180250
CAS číslo: 87905-97-3