Tisk…
(R)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452143-1G OR452143-250MG OR452143-500MG
APOSOR452143-1GEA 20470 CZK
APOSOR452143-1G APOSOR452143-250MG APOSOR452143-500MG
(R)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
(R)-b-Amino-cyclohexanepropanol
Vzorec: C₉H₁₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672504
CAS číslo: 205445-49-4