Tisk…
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethanol
OR452142-1G OR452142-250MG
APOSOR452142-1GEA 25560 CZK
APOSOR452142-1G APOSOR452142-250MG
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09253728
CAS číslo: 191109-48-5