Tisk…
(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452141-1G OR452141-250MG
APOSOR452141-1GEA 10190 CZK
APOSOR452141-1G APOSOR452141-250MG
(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09253779
CAS číslo: 639054-51-6