2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-2-(m-tolyl)ethanol
OR452140-1G
OR452140-250MG
APOSOR452140-1GEA
28730
CZK
APOSOR452140-1G
APOSOR452140-250MG
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol
Vzorec:
C₉H₁₃NO MW: 151,206 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12827183 CAS číslo: 1179634-13-9 |